Documentos
11451
Sigma-Aldrich
N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)phallacidin
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)phallacidin, NBD phallacidin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H57N13O15S
Número CAS:
Peso molecular:
1052.08
Código UNSPSC:
12171500
fluorescência
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
Reconstituição
Reconstitution in 1.5 mL methanol will yield a ~6.6 μM stock solution. This stock solution is sufficient for 300 applications (dying of formaldehyde-fixed cells).
Outras notas
Probe for actin: In situ localization of actin filaments; staining of F-actin
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Lee et al.
Acta Histochemica Et Cytochemica, 26, 245-245 (1993)
M.V. Parthasarathy
Plant Molecular Biology, 5, 251-251 (1987)