Documentos
112A-GS
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Supplement without Antibiotics (30ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
forma
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Informações legais
CADMEC is a trademark of Cell Applications