There is not any data on how this or any of our antibodies will work on frozen tissue. They were only used to run testing on 10% NBF processed tissue. It might be worth purchasing the smallest size and testing it to see if it would work for your conditions.
101R-1
CD1a (EP3622) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP3622, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (101R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (101R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (101R-17)
pkg of 1.0 mL concentrate (101R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (101R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotipo
IgG1
controle
skin, thymus
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous
Informações sobre genes
human ... CD1A(909)
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can the CD1a (EP3622) Rabbit Monoclonal Primary Antibody be used with frozen human tissue? are there any similar products that can be used on frozen tissue?
1 answer-