Documentos
09969
Sigma-Aldrich
SQ-NHS
suitable for fluorescence, >50% (coupling to amines)
Sinônimo(s):
Squarain-carboxylate N-succinimidyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H32ClN3O6
Número CAS:
Peso molecular:
614.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensaio
>50% (coupling to amines)
solubilidade
DMF: soluble
fluorescência
λex 600 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C34H32ClN3O6/c1-7-37-25-10-8-18(32(43)44-38-28(39)12-13-29(38)40)14-22(25)34(4,5)27(37)17-21-30(41)20(31(21)42)16-26-33(2,3)23-15-19(35)9-11-24(23)36(26)6/h8-11,14-17H,7,12-13H2,1-6H3
chave InChI
RRLJXAKQFSXTLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
SQ-NHS contains a reactive N-hydroxysuccinimide group, which allows for coupling with amino groups. When conjugated with proteins, SQ-NHS demonstrates a high quantum yield with an absorption maximum at 640 nm and a nanosecond lifetime. Additionally, in the physiological pH range (6-9), the absorbance, emission, and lifetime of SQ-NHS are pH-independent. It is water insoluble .
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3