Documentos Principais
0711610
Sigma-Aldrich
1-N-(4,4′-Dimethoxytrityl)-D-(+)-biotin
>95%
Sinônimo(s):
D-Biotin 4,4′-dimethoxytrityl ester, DMT-Biotin
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.887,00
R$ 1.887,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.887,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H34N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
546.68
Beilstein:
7673243
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.03
R$ 1.887,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>95%
98% (HPLC)
contém
≤3% Pyridine as stabilizer
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H34N2O5S/c1-37-24-16-12-22(13-17-24)31(21-8-4-3-5-9-21,23-14-18-25(38-2)19-15-23)33-26-20-39-27(29(26)32-30(33)36)10-6-7-11-28(34)35/h3-5,8-9,12-19,26-27,29H,6-7,10-11,20H2,1-2H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-,27-,29-/m0/s1
chave InChI
RMWVJZXKPGLZEJ-YCVJPRETSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. N. Kremsky et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4313-4313 (1996)