Documentos Principais
06354
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 5 μm
Sinônimo(s):
PS-MAGFluoOrange_Biotin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
composição
iron oxide, ≥20%
concentração
0.1 wt. % (solid)
tamanho de partícula
5 μm std dev <0.2 μm, coeff var 3%
densidade
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescência
λex 525 nm; λem 554 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Nota de análise
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)