04449
O-(Octadecylphosphoryl)choline
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Octadecylphosphocholine, Phosphocholine octadecyl ester
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
tipo de lipídio
phospholipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H50NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-27-29(25,26)28-23-21-24(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
chave InChI
ZBNJXSZNWZUYCI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)