Documentos Principais
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.07
Beilstein:
7312035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
cor
white to faint beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
chave InChI
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
Aplicação
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)