Documentos Principais
61167
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
purum p.a., ≥95% (RT)
Sinônimo(s):
Cupric carbonate basic
About This Item
Fórmula linear:
CuCO3 · Cu(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
221.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥95% (RT)
Formulário:
powder
grau
purum p.a.
Ensaio
≥95% (RT)
Formulário
powder
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Copper(II) carbonate basic (Cupric carbonate basic) is a basic copper(II) salt.[1]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cathodic reduction and infrared reflectance spectroscopy of basic copper (II) salts on copper substrate.
Malvault JY, et al.
J. Appl. Electrochem., 25(9), 841-845 (1995)
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)