Documentos Principais
55460
Sigma-Aldrich
Hidroxilamina
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
Cloreto de hidroxilamônio
Selecione um tamanho
100 G
R$ 475,00
500 G
R$ 1.355,00
1 KG
R$ 2.161,00
R$ 475,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 475,00
500 G
R$ 1.355,00
1 KG
R$ 2.161,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
69.49
Beilstein:
3539763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
R$ 475,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
pressão de vapor
0.001 hPa ( 50 °C)
Ensaio
≥99.0% (RT)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
inhibition assay: suitable
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
155-157 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cloridrato de hidroxilamina (cloreto de hidroxilamônio) é o sal cloridrato da hidroxilamina. Ele participa da síntese de 1,2,4-oxadiazóis.[1]
Aplicação
  • Atlas baseado em espectrometria de massa de proteínas de matriz extracelular em 25 órgãos de camundongos.: Este estudo utilizou cloridrato de hidroxilamina em espectrometria de massa para analisar as proteínas da matriz extracelular em vários órgãos de camundongos, oferecendo percepções sobre as composições proteicas específicas do tecido (McCabe et al., 2023).
  • Análise do metaboloma extracelular por HS-SPME/GC-MS: Otimização e aplicação em um estudo piloto para avaliar a hepatotoxicidade induzida por galactosamina.: Utilizou-se cloridrato de hidroxilamina em HS-SPME/GC-MS para otimizar a análise de metabólitos extracelulares, crucial para a avaliação dos efeitos hepatotóxicos (Araújo et al., 2018).
  • Produção e processamento aprimorados de ⁸⁹Zr usando um destino de solução.: Esta pesquisa melhorou o processo de produção de zircônio-89 com cloridrato de hidroxilamina, melhorando a eficiência e o rendimento para aplicações de geração de imagens médicas (Pandey et al., 2016).
  • Avaliação das propriedades físico-químicas e biocompatibilidade de nanopartículas de ouro conjugadas com polietilenoglicol: Uma estratégia de formulação para a distribuição de siRNA.: O estudo utilizou cloridrato de hidroxilamina para modificar nanopartículas de ouro, melhorando sua biocompatibilidade e efetividade em sistemas de distribuição de siRNA (Rahme et al., 2015).
  • Preparação e desempenho fotocatalítico do complexo de fibra PAN Fe (III)-amidoximado para degradação oxidativa do corante azo sob irradiação de luz visível.: O cloridrato de hidroxilamina foi utilizado na síntese de fibras PAN Fe (III)-amidoximado, aumentando suas propriedades de degradação fotocatalítica para aplicações ambientais (Dong et al., 2010).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor da MAO; inibe a agregação de plaquetas.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Selective dissolution of manganese oxides from soils and sediments with acidified hydroxylamine hydrochloride.
Chao TT.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 36(5), 764-768 (1972)
One-step Beckmann rearrangement from carbonyl compounds and hydroxylamine hydrochloride in Al2O3/CH3SO3H (AMA) as a new reagent.
Sharghi H and Sarvari MH.
J. Chem. Res. (M), 2001(10), 446-449 (2001)
Transamidation of primary amides with amines using hydroxylamine hydrochloride as an inorganic catalyst.
C Liana Allen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(6), 1383-1386 (2012-01-04)
Magnesia-supported hydroxylamine hydrochloride in the presence of sodium carbonate as an efficient reagent for the synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles from nitriles.
Kaboudin B and Saadati F.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2829-2832 (2007)
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf