Documentos Principais
358983
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite monohydrate
92%
Selecione um tamanho
500 G
R$ 283,00
R$ 283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 283,00
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
R$ 283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
92%
Formulário
crystals
densidade
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
chave InChI
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
Aplicação
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms