Documentos Principais
343005
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferric oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Fe2O3
Número CAS:
Peso molecular:
159.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.8% trace metals basis
Formulário
pieces
sintered
tamanho de partícula
3-12 mm
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
chave InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suitable for vacuum deposition.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)