31250
Potassium chromate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
6.7 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
Impurezas
≤0.005% in water insoluble matters
pH
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
pf
971 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3