254312
Titanium(IV) chloride
≥99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
TTC, Titanium tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
Formulário
liquid
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
p.e.
135-136 °C (lit.)
136.4 °C
pf
−25 °C (lit.)
densidade
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?