The product was great and in the R&D for evaluation
209201
Copper(II) sulfate hydrate
98%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystalline powder
composição
Degree of hydration, 4-6
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)