Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
21-22% (chlorine basis (silver nitrate titration))
densidade
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?