13138
Magnesium oxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
filling volume <= 0.15 g/mL
grau
puriss.
Ensaio
98.0-100.5% (calc. for dried substance)
Formulário
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: magnesium
Impurezas
free alkali, in accordance
residual solvents, complies
soluble salts, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% insoluble in HCl
≤0.1% insoluble in acetic acid
≤1% water-soluble matter
perda
≤5% loss on ignition
pf
2852 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤1%
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
passes test for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Magnesium oxide can be used as a wide-band-gap insulator.[4] It can undergo hydration to give magnesium hydroxide nanoparticles.[5]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?