12933
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
purum, ≥95%
Sinônimo(s):
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
densidade
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of FeCo alloy magnetic nanofluids.[2]
- As a source of cobalt ion (Co2+) for the oxidation of aqueous phenol solution via electro-Fenton process.[3]
- Preparation of palladium-activated titanium dioxide-supported cobalt-nickel-phosphorus ternary alloy catalyst (Co-Ni-P/Pd-TiO2).[4]
- Preparation of {[Co(phen)2]2(μ-P2O7)}·6MeOH (P2O7 = pyrophosphate; phen = 1,10-phenanthroline), a pyrophosphatobridged cobalt(II) coordination complex.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)