12038
Calcium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, 95-100.5% (complexometric)
About This Item
grau
puriss.
Ensaio
95-100.5% (complexometric)
forma
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC
Impurezas
≤0.2% insoluble in hydrochloric acid
≤2.5% subst. not precip. by ammonium oxalate (as SO4)
pH
12.4-12.6 (20 °C)
densidade
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1