concentração
≥50%
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
densidade
1.651 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[PH](O)=O
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
chave InChI
ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1