Documentos
Z805424
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
optical glass
fabricante/nome comercial
Hellma (700.000-OG)
Parâmetros
360-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
53 mm × 55 mm × 25 mm
volume da câmara
40000 μL
percurso óptico
20 ± 0.2 mm
Descrição geral
with glass lids
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente