Documentos Principais
Z805238
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® 300 quartz
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 100-QX
Parâmetros
200-3500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
volume da câmara
1750 μL
percurso óptico
5 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)