Documentos Principais
Z803073
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.986,00
R$ 3.986,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.986,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 3.986,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
4 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 117.200F-QS
Hellma
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
3,500 μL
percurso óptico
10x10 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
with solid top screw cap
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)