Documentos Principais
Z802492
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.978,00
R$ 3.978,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.978,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
R$ 3.978,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
with 2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 108.002B-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with PTFE lid, black side walls and base
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)