Z802050
Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Materiais
Suprasil® Rayon
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 119-004-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
1500 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente