Z801720
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 260 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 137-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
volume da câmara
260 μL
percurso óptico
1 mm
Descrição geral
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes.
2 windows polished aperture.
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)