Z801518
Hellma® absorption cuvettes, cells with two chambers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 x 4.375 mm, chamber volume 2 x 1000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 238-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Profundidade
1.5 mm
volume da câmara
2 x 1000 μL
percurso óptico
2 x 4.375 mm
Descrição geral
2 polished windows; with 2 stoppers
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)