Documentos Principais
Z801321
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® 300 quartz
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 404.000-QX
Parâmetros
200-3500 nm spectral range
A × L × P
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
volume da câmara
700 μL
percurso óptico
1 mm
Descrição geral
with 2 PTFE stoppers
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)