Key Documents
Z800422
Hellma® fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
4 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 119.000F-QS
Hellma
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
photometry: suitable
A × L × P
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
3500 μL
percurso óptico
10x10 mm
método de detecção
fluorometric
Descrição geral
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)