Documentos Principais
Z531413
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.122,00
R$ 2.122,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.122,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
disponibilidade
not available in EU
Total A
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)