Y0001900
Dicycloverine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dicycloverine
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C2(CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
chave InChI
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)