Y0001458
Piretanide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Piretanide, 4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piretanide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N3CCCC3)Oc2ccccc2
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)