Y0001150
Dextropropoxyphene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dextropropoxyphene hydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dextropropoxyphene
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C[C@H]([C@@](OC(=O)CC)(Cc2ccccc2)c1ccccc1)C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C22H29NO2.ClH/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1H/t18-,22+;/m1./s1
chave InChI
QMQBBUPJKANITL-MYXGOWFTSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)