Y0000897
Racecadotril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Thioacetic acid, Thiacetic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
racecadotril
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
88-91.5 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)