Y0000617
Ethyl indole-3-carboxylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tropisetron
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
120-124 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
chave InChI
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
- Glycine receptor ligands
- Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
- Antimicrobial agents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)