Y0000096
Mesterolone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-one
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mesterolone
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
USDEA Schedule I
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)