Key Documents
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14OS
Número CAS:
Peso molecular:
158.26
Número FEMA:
4260
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
12.134
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; alliaceous
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
chave InChI
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)