Documentos Principais
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidine
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Hexahydropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
85.15
Número FEMA:
2908
Beilstein:
102438
Número CE:
Conselho da Europa nº:
675
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.010
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
animal
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)