Documentos Principais
W290315
Sigma-Aldrich
(−)-β-Pinene
natural, ≥97%, FG
Sinônimo(s):
(1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Selecione um tamanho
W290315-SAMPLE-K
R$ 315,00
1 KG
R$ 1.217,00
8 KG
R$ 2.505,00
R$ 315,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W290315-SAMPLE-K
R$ 315,00
1 KG
R$ 1.217,00
8 KG
R$ 2.505,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número FEMA:
2903
Beilstein:
2038282
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
1.003
NACRES:
NA.21
R$ 315,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
botanical
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
165-167 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
woody; herbaceous; pine
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)