Documentos Principais
W1386
Millipore
Wilson Blair agar base
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Nível de qualidade
adequação
Salmonella spp.
Aplicação
Recommended for the isolation of Salmonellae.
Componentes
Ingredients (g/L):
Peptone, special, 10.00
Beef extract, 5.00
Dextrose, 10.00
Sodium chloride, 5.00
Agar, 30.00
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)