VT000292
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony WDCM 00029 Vitroids™
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
S. enterica WDCM 00029 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formulário
disc (hydrosoluble)
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Salmonella enterica
Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Outras notas
Other cell culture collections:
- DSM 4224
- ATCC® BAA-2162
- NCTC 6017
- LMG 18222
- CIP 110658
< NCTC, 1940 < F. Kauffmann, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark < K. Rauss, Budapest, Hungary
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Explore os materiais de referência microbiológicos certificados: VITROIDS™, discos LENTICULE® da Supelco®. Ideal para testes de alimentos, bebidas e cannabis. Faça seu pedido hoje.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.