V0500000
Vindesine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Vindesine sulfate salt, Desacetylvinblastine amide sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vindesine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4)/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;/m1./s1
chave InChI
COFJBSXICYYSKG-FJFFLIEUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)