UPJSTAQ
Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
About This Item
recombinante
expressed in E. coli expressed in
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
DNA free
RNase and DNase free (also Nickase free)
embalagem
pkg of 1.5 kU
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Quantitative PCR
- Multiplex PCR
- Amplification of complex genomic DNA and cDNA templates
- Amplification of low-copy number targets
- Microbiome analysis
- For further manufacture
Características e benefícios
- DNA-free
- DNase-free, RNase-free, and nickase-free
- Ideal for high throughput quantitative PCR applications
- Reduces nonspecific amplification and primer-dimers
- Increases product yield
- Allows for room-temperature PCR set-up
- Suitable for a large number of thermal cycles (>35)
- The average amplification length is 0.1 to 3kb
- Enhanced change control and quality agreement.
Embalagem
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Utilize matérias-primas moleculares para o desenvolvimento e a fabricação de ensaios diagnósticos com o respaldo de uma ampla experiência e fabricação no mundo todo.