SQC072
PBDE/PCBs in Sediment
certified reference material
About This Item
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
RTC SQC-072
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)