Documentos Principais
SK016
Supelco
HVOC CALIBRATION VERIFICATION
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descrição
    1,1,1-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,2,3-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 20.2 µg/mL
    1,2-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3,5-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3-Dichlorobenzene 20.3 µg/mL
    1,4-Bromochlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    Carbon Tetrachloride 10.5 µg/mL
    Methylene Chloride 49.9 µg/mL
    Tetrachloroethylene 20.3 µg/mL
    Trichloroethene 20.0 µg/mL
    Trichlorofluoromethane 10.1 µg/mL
    Ver tudo (15)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11.99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)