SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Materiais
conical bottom
natural
polypropylene
embalagem
pkg of 10 × 1000 ea
Altura
31.6 mm
capacidade
0.5 mL
Diâmetro
7.7 mm
Descrição geral
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)