Documentos Principais
SIAL301NN50CB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
embalagem
pkg of 20 × 25 ea
Altura
115.8 mm
capacidade
50 mL
Diâmetro
27.95 mm
conector
28-415
Descrição geral
Conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Sterile, conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)