Documentos Principais
SIAL301NN15CSB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 15 mL, sterile; γ-irradiated
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
esterilidade
sterile; γ-irradiated
embalagem
pkg of 20 × 25 ea
Altura
121.8 mm
capacidade
15 mL
Diâmetro
16 mm
conector
20-415
Descrição geral
Conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Sterile, conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)