Documentos
SHORT06UKC
BS/IP/SL(S) Viscometer for Transparent Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
Size 6, Nom. Constant 0.3, Range 60 to 300 cSt
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descrição geral
This product is issued with a UKAS 17025 certificate of calibration
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)