Documentos Principais
S114
Supelco
Nor-R-(+)-SCH-23390 hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-(+)-7-Chloro-8-hydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
310.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Oc1cc2[C@H](CNCCc2cc1Cl)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO.ClH/c17-15-8-12-6-7-18-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,18-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
KTHOTRUZLPTFOY-PFEQFJNWSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)